Läs mer
Koffein, 98,5 %, specificerat enligt req. av USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10744294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10744294 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10254420 10 g Glasflaska 10g
10264420 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10744294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108160025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den kristallina pulverformen av det stimulerande koffeinet, CAS # 58-08-2, renat för analytiska kemiapplikationer som HPLC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Koffein är en alkaloid vagal/vasomotorstimulerande medel som finns i vissa nötter, frön och baljväxter
  • Det är en metylxantin, härledd från en purinbasförening som finns i vävnader hos många organismer
  • Koffein binder konkurrenskraftigt adenosinreceptorer och förhindrar signalering från att dämpa, vilket upprätthåller aktivering och producerar ökningar av energi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-08-2
Molekylformel C8H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00005758
InChI-nyckel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-namn 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
Namnnotering 98.5%
Aciditet 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Smältpunkt 234.0°C to 239.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Sublimeringspunkt 178 °C
Resterande lösningsmedel meets the requirements
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98.5%
Relaterade ämnen 0.5% max. (TLC)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.