Läs mer
Koffein, 99,7 %
Produktkod. 11333608
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333608 25 g -
11353608 100 g 100g
11343608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039214.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194,19 g/mol
Det fungerar som ett stimulerande läkemedel och en reversibel acetylkolinesterashämmare. Det spelar en viktig roll för inaktiveringen av Escherichia coli O 157:H 7 i hjärnhjärtinfusionsbuljong (BHI). Det är också användbart för att skydda mot fotoskador efter ultraviolett bestrålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-08-2
Molekylformel C8H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00005758
InChI-nyckel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-namn 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
Smältpunkt 234 °C till 236 °C
Densitet 1.23 g/mL
Kokpunkt 178 °C (sublimering)
Analysprocentintervall 99.7%
Kvantitet 25 g
Beilstein 17705
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, pyridin och etylacetat. Delvis löslig i aceton, alkohol och petroleumeter.
Formel vikt 194.19
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.