Läs mer
Koffein, 99%
Beskrivning
Detta material handlas ENDAST för forskningsändamål. Thermo Fisher certifierar INTE detta material som lämpligt för läkemedel, kosmetika, veterinärmedicin eller livsmedel. Koffein har en hämmande effekt mot lung- och kolontumörgener och virusinduktion. Koffein används för att behandla och förebygga bronkopulmonell dysplasi hos för tidigt födda barn. Det används också för behandling av apné vid prematuritet och ortostatisk hypotoni. Det används ofta som tillsats i livsmedel, kosmetika, läkemedel och drycker. Det ger en skyddande effekt mot vissa sjukdomar inklusive Parkinsons sjukdom och vissa typer av cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslig i pyrrol, tetrahydrofuran+ vattenblandning och etylacetat. Något lösligt i vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine |
| Smältpunkt | 234 °C till 236 °C |
| Densitet | 1.23 |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1544 |
| Beilstein | 17705 |
| Merck Index | 14,1636 |
| Löslighetsinformation | Löslig i pyrrol, tetrahydrofuran-vattenblandning +och etylacetat; Lätt löslig i vatten och etanol. |
| IUPAC-namn | 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.