Läs mer
Koffein vattenfritt, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436015 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436015 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11436015 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215011490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1752.65 SEK / 500g
    Save 87.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-08-2
Molekylformel C8H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00005758
InChI-nyckel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-namn 1,3,7-trimetyl-2,3,6,7-tetrahydro-lH-purin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
Färg Vitt
Densitet 1.23g/mL
Analysprocentintervall 0.997
Kvantitet 500 g
Formel vikt 194.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • koffein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .