Läs mer
Vattenfritt koffein MP Biomedicals
Produktkod. 11446015 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446015 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11446015 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215011491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00 SEK
    2956.14 SEK / 1kg
    Save 148.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-08-2
Molekylformel C8H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00005758
InChI-nyckel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-namn 1,3,7-trimetyl-2,3,6,7-tetrahydro-lH-purin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine Anhydrous
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Densitet 1.23g/mL
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 194.2
Fysisk form Pulver