Läs mer
Koffeincitrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11431346 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431346 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11431346 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520481880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.00 SEK
    3072.97 SEK / 100g
    Save 157.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Molekylformel C14H18N4O9
MDL-nummer MFCD00044986
Kvantitet 100 g
Synonym caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
InChI-nyckel RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra; 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 386.32
PubChem CID 6241
Formel vikt 386.32