Läs mer
Koffein, citrat
Produktkod. 15741779 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15741779 100 g 100g
15731779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15741779 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461721000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Koffein, citrat, mängd: 100 g, smältpunkt: 159,0 grader. C till 161,0 grader. C, molekylvikt: 386,31, CAS: 69-22-7, formelvikt: 386,31, hälsorisk 1: GHS Signal Word: Varning, hälsorisk 2: GHS H-uttalande Skadligt om det sväljs. Orsakar allvarlig ögonirritation. | CAS: 69-22-7 | C14H18N4O9 | 386,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-22-7
Molekylformel C14H18N4O9
Molekylvikt (g/mol) 386.32
MDL-nummer MFCD00044986
InChI-nyckel RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra; 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine, citrated
Smältpunkt 159,0 °C till 161,0 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lätt lösliga i dmso och metanol
Formel vikt 386.31
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.