Läs mer
Caffeine-D10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine-D10 |
| CAS | 1220356-33-1 |
| Molekylformel | C8D10N4O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione-8-d |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D |
| LEDER | [2H]C(N1C([2H])([2H])[2H])=NC(N2C([2H])([2H])[2H])=C1C(N(C([2H])([2H])[2H])C2=O)=O |
| IUPAC-namn | 8-deuterio-1,3,7-tris(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.25 |