Läs mer
Caffeine-d3 (1-methyl-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine-d3 |
| CAS | 26351-03-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H7D3N4O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(methyl-d3)-, Caffeine-α1,α1,α1-d3 (8CI), 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione, 1-Trideuteromethyl-3,7-dimethylxanthine, Caffeine-d3, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione, Caffeine-D3 (1-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | O=C(N(C)C1=C2N(C)C=N1)N(C([2H])([2H])[2H])C2=O |
| IUPAC-namn | 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.2 |
| Visa mer |