Läs mer
Caffeine-d3 (7-methyl-d3), TRC
Produktkod. 30367748
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30367748 2.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC8010212.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine-d3 (7-methyl-d3)
CAS 26351-04-2
Molekylformel C8 D3 H7 N4 O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Caffeine D3 (7-Methyl D3), 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione (ACI), Caffeine-α7,α7,α7-d3 (8CI), 1,3-Dimethyl-7-(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione, 7,7,7-Caffeine-d3, 7-Trideuteromethyl-1,3-dimethylxanthine, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(methyl-d3)- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-7-(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 197.209
Formel vikt 197.0992
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.