Läs mer
koffeinmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328809 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328809 500 g 500g
11338809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328809 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210119490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1752.65 SEK / 500g
    Save 87.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 58-08-2
Molekylformel C8H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00005758
InChI-nyckel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-namn 1,3,7-trimetyl-2,3,6,7-tetrahydro-lH-purin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine monohydrate
Färg Vitt
Densitet 1.23g/mL
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 212.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Koffeinmonohydrat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta Se laver soigneusement après manipulation. (suite page 2) 47.0 Fiche de donnéesde sécurité selon 19 grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / EN CAS DAppeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecinen cas de malaise. /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internati.