Läs mer
Koffein, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12929464 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12929464 1 mL 1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12929464 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.00 SEK
    564.75 SEK / 1ml
    Save 19.25 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Koffein58-08-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 58-08-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C8H10N4O2
MDL-nummer MFCD00005758
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
IUPAC-namn 1,3,7-trimetyl-2,3,6,7-tetrahydro-lH-purin-2,6-dion
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 194.19
PubChem CID 2519
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27732
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Caffeine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning