Läs mer
Tocris Bioscience™ Caffeine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18712544
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18712544 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18712544 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2793/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 SEK
    916.65 SEK / 100mg
    Save 53.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
A1 and A2B antagonist. CNS stimulant
Central nervous system stimulant. Antagonist at A1 and A2A adenosine receptors and inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases. Mobilizes calcium from intracellular stores and inhibits benzodiazepine binding to GABA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
CAS 58-08-2
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C8H10N4O2
Formel vikt 194.19
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 194.19