Läs mer
Koffein, TRC
Produktkod. 17943125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943125 1 g
17931055 50 g
17981405 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17943125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC0801001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-08-2
Molekylformel C8 H10 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
Synonym Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine
IUPAC-namn 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Formel vikt 194.0804
Procent renhet >95%