Läs mer
Caficrestat, MedChemExpress
Produktkod. 16490128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490128 5 mg
16447566 100 mg
16427668 10 mg
16423677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18967
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caficrestat
CAS 1355612-71-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H10F3N5O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym Aldose reductase-IN-1 AT-001
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (66.45 mM)
LEDER O=C1C2=NC=CN=C2C(CC(O)=O)=NN1CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)S3
Molekylvikt (g/mol) 421.35
Formel vikt 421.35
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism