Läs mer
Caframo™ Ankarpaddel
Diameter (metrisk):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Mått (L x B x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 tum)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 tum)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 tum)
914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Elektropolerat rostfritt stål 316L
- Svetsad till axel
- Hög skjuvning i kanterna, kan användas nära kärlväggen
- Kallas ibland för ''sweep''-paddlar
- Låg hastighet, hög viskositetsblandning, Tangentiellt flödesmönster
- Ankarpaddel U510: Använd endast med Caframo™ Ultra Torque BDC1850 Overhead Omrörare
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 2 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3125 tum. |
| Diameter (metrisk) | 51 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (utrustning) | Caframo™ Overhead omrörare |
| För användning med (applikation) | Låg hastighet, hög viskositetsblandning, Tangentiellt flödesmönster |
| Modell | U022 |
| Typ | Ankarhjul |
| Vikt (metrisk) | 180 g |
| Mått (L x B x H) | 400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 tum) |
| Visa mer |