Läs mer
Caframo™ Impeller med korsade blad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12917106
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12917106
Brand: Caframo™ A130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Crossed Blade Impeller med axel för användning med Caframo™ och Fisherbrand™ Overhead omrörare. Radiellt flöde med höga vortexegenskaper.
  • Bladdiameter: 50 mm
  • Skaftlängd: 400 mm
  • Svetsad till axel
  • Mycket hög skjuvning med höga vortexegenskaper
  • Kommer att vortexa 5 liter vatten vid 900 rpm
  • Vikt 128 g (0,3 lb.)
Specifikationer
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,3125 tum.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Caframo™ Overhead omrörare
För användning med (applikation) Hög hastighet, lågviskositetsblandning, axiellt flödesmönster
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 400 mm
Typ Impeller med korsade blad
Vikt (metrisk) 128 g
Material Elektropolerat rostfritt stål (316L)
Vikt (engelska) 0.3 lb.