Läs mer
Caframo™ Kompakt stativ för överliggande omrörare
Längd (metrisk):
610 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kompakt stativ A210 för överliggande omrörare med högt vridmoment och lätt vridmoment
- Unik offsetdesign centrerar pumphjulet i kärlet
- Gjuten zink-aluminiumlegering belagd bas med en kemikaliebeständig epoxifärg
- 610 mm solid rostfri stång
- Insexnyckel
- 2,6 kg (5,7 lb.)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 0,625 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 16 mm |
| Mått (L x B) | 301,3 x 240 mm (11,875 x 9,5 tum) |
| För användning med (utrustning) | Overhead omrörare |
| Inkluderar | Stång, stativbas och insexnyckel |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Längd (metrisk) | 610 mm |
| Modell | A210 |
| Typ | Kompakt stativ |
| Bredd (engelska) | 9,5 tum |
| Visa mer |