Läs mer
Caframo™ Säkerhetsställ för omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12987096
Typ:
Säkerhetslabbstativ
Säkerhetslabbställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12987096
Brand: Caframo™ A110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bred bas och H-konfiguration Säkerhetsstativ ger överlägsen stabilitet vid omrörning av viskösa material. För användning med Caframo™ Överliggande omrörare med högt vridmoment och lätt vridmoment.
  • Säkerhetsställ för överliggande omrörare med högt vridmoment och lätt vridmoment
  • Gjuten zink-aluminiumlegering belagd H-bas med kemikaliebeständig epoxifärg
  • Insexnyckel ingår
  • Två nivåjusteringsrattar
Specifikationer
Djup (engelska) 17 tum
Depth (engelska) Interiör 9,5 tum
Djup (metriskt) 43 cm
Djup (metrisk) interiör 24 cm
Diameter (engelska) Skaft 1 tum
Diameter (metrisk) axel 25 mm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Inkluderar Stång, stativbas och insexnyckel
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 711 mm
Typ Säkerhetslabbställ
Bredd (engelska) 16.375 tum.
Bredd (metrisk) 416 mm
Vikt (metrisk) 5 kg
Mått (L x B x H) 430 x 416 x 711 mm (16,4 x 16,9 x 28 tum)
Beläggning Kemikaliebeständig epoxifärg
Material Gjuten zink, aluminium
Vikt (engelska) 11 lb.