Läs mer
Caframo™ PTFE hopfällbar pumphjul och axel
PTFE hopfällbar impeller och axel för användning med Caframo™ Overhead omrörare. Radiellt flöde för hög hastighet, lågviskös blandning.
Brand:  Caframo™ A180
Produktkod. 12997106
  • 3170.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Beskrivning
  • PTFE-blad
  • Hög hastighet
  • Lågviskös blandning
  • Radiellt flödesmönster
  • Kärna i rostfritt stål i skaftet för stabilitet
  • Bladet kollapsar för att passa i kärl med smal hals och Erlenmeyer-kolvar
  • Vikt 91 g (0,2 lb.)
  • 38 mm diameter blad med en 8 mm diameter axel
  • Skaftlängd: 400 mm (16 tum)
PTFE kan användas under de mest ogynnsamma förhållanden. Denna högpresterande beläggning är olöslig, icke-kontaminerande och har exceptionell värmebeständighet. Den är lätt att rengöra, repar inte andra ytor och är okrossbar.
Specifikationer
Specifikationer
1,5625 tum.
40 mm
Caframo™ Overhead omrörare
16 tum
Hopfällbar impeller
PTFE
0.2 lb.
0,3125 tum.
8 mm
Hög hastighet, lågviskositetsblandning, radiellt flödesmönster
400 mm
91 g
PTFE
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Caframo™ PTFE hopfällbar pumphjul och axel > PTFE hopfällbart pumphjul och axel; Bladdiameter: 40 mm (1,5625 tum); Skaftlängd: 400 mm (16 tum)