Läs mer
Caframo™ Ankare och sveppaddla
Längd (metrisk):
914 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För viskös produktblandning med Caframo™ Overhead-omrörare med högt vridmoment
- Viskositetsområde 0 till 38 000 centipoise
- Temperaturområde upp till 100 °C (212 °F)
- Gjuten silikon, 152 x 54 mm
- Paket med 6 blad (3 par)
- 0,5 kg (1,2 lb.)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 5,75 tum. |
| Diameter (engelska) Fläkt | 4 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) | 145 mm |
| Diameter (metrisk) fläkt | 102 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 9.5 mm |
| Höjd (engelska) Blade | 4 tum |
| För användning med (utrustning) | BDC1850 eller BDC3030 Omrörare |
| Höjd (engelska) | 6 tum |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Visa mer |