Läs mer
Caframo™ Petite Overhead Stirrer
Produktkod. 11925506
Change view
Hastighet:
50 till 2500 r/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11925506 50 till 2500 r/min Varje
1 options
Produktkod. 11925506 Leverantör Caframo™ Leverantörsnummer BDC250U1
Stöd din forskning inom hälsovetenskap
Använd kampanjkoden 28030
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Petite Overhead Stirrer för volymer upp till 2 l, vattenliknande viskositeter och hastigheter 50-2500 r/min. Stor kraft i det minsta paketet på marknaden. Pålitlig, underhållsfri och idealisk för kontinuerlig användning.
  • Otroligt kompakt fotavtryck på 50 mm x 100 mm
  • Stöder volymer på upp till 2 l
  • Varvtal: 2500 r/min
  • AutoStartfunktion
  • Innehåller: motor för överliggande blandare, integrerad klämma, hylsa i rostfritt stål, extern strömförsörjning, jordad nätsladd, stativ, axiella och radiella blandningsblad, blandningsaxel, manual på fyra språk (engelska, franska, spanska och tyska) och tre års garanti
Certifikat
UL och CSA
Garanti
3 år
Specifikationer
Hastighet 50 till 2500 r/min
Kapacitet 2 L
Visa LCD
Spänning 120/240 V
Diameter (engelska) Skaft 0,24 tum
Diameter (metrisk) axel 6 mm
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 12.9 cm
Längd (engelska) 6,2 tum.
Längd (metrisk) 15.7 cm
Effektinställning 7 w (1/100 hp)
Pluggtyp EU/Storbritannien
Inkluderar Inbyggd klämma, hylsa, blandningsaxel, axiella och radiella blandningsblad, stativ, strömförsörjning, universaladapter och tryckt manual.
Material Hölje: Kemikaliebeständig nylon
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 10 Ncm
Typ Petite Stirrer
Viskositet Vattenliknande
Vikt (metrisk) Strömförsörjning: 0,105 kg, Blandare: 0,367 kg