Läs mer
Caframo™ Chuck Set
Beskrivning
- Används med Caframo Högt vridmoment och kompakta omrörare
- Inkluderar 2,5 mm sexkantsverktyg för borttagning från omrörarens utgående axel för rengöring eller byte
- Genomgående axelkapacitet möjliggör enkel justering av impellerhöjden
- Kompatibel med Caframo chuckskydd CG1
- Accepterar axlar upp till 10 mm (3/8 tum) diameter
- 420 rostfritt stål
- Hög hållfasthet och hög slitstyrka
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Caframo™ Overhead omrörare |
| Inkluderar | Genom skaft |
| Typ | Chuck Key |
| Vikt (metrisk) | 280 g |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (engelska) | 0.6 lb. |