Läs mer
Caframo™ Clamp for Overhead Stirrer
Produktkod. 11940305
Diameter (metrisk):
15 till 30 mm
Produktkod. 11940305
Brand: Caframo™ A120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Overhead stirrers: BDC1850, BDC3030 or BDC6015 (A110 stand) or BDC2002 or BDC2010 (A210 stand).
Clamp for securing Caframo™ and Fisherbrand™ Overhead Stirrers.
  • Cast zinc-aluminum alloy coated with a chemical resistant epoxy paint
  • Clamps Overhead Stirrer to Stand
  • Includes place to hold chuck key
  • Weight: 640 g (1.5 lb.)
Specifikationer
Diameter (engelska) 0.5625 to 1.1875 in.
Diameter (metrisk) 15 till 30 mm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Typ Klämma
Vikt (metrisk) 640 g
Material Gjuten zink, aluminium
Vikt (engelska) 1.5 lb.