Läs mer
Caftaric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16458948
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458948 10 mg
16481378 5 mg
16424817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458948 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Caftaric acid is a natural product.
Caftaric acid is a natural product.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caftaric acid
CAS 67879-58-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H12O9
Kvantitet 10 mg
Synonym trans-Caftaric acid
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (160.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](OC(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)=O)[C@@H](O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 312.23
Formel vikt 312.23
Procent renhet 99.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid