Läs mer
Caftaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caftaric Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 312.0481 |
| Procent renhet | >95% |