Läs mer
CAL-101, TRC
Produktkod. 30337984
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30337984 10 mg
1 options
Produktkod. 30337984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC12480010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Idelalisib
CAS 870281-82-6
Molekylformel C22 H18 F N7 O
Kvantitet 10 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-, 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(1H-purin-6-ylamino)propyl]- (9CI), 5-Fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-quinazolinone, CAL 101, CAL-101, Delalisib, GS 1101, Idelalisib, N6-[(S)-1-(5-Fluoro-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propyl]adenine, Zydelig, GS-1101, Idelalisib, CAL-101
InChI formel InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
LEDER CC[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Nc4cccc(F)c4C(=O)N3c5ccccc5
IUPAC-namn 5-fluoro-3-fenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]quinazolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 415.4
Formel vikt 415.1557