Läs mer
CAL-130 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
CAL-130 is a PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50s of 1.3 and 6.1 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAL-130 Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1431697-78-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23ClN8O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C([C@H](C)NC3=C4N=CNC4=NC(N)=N3)=NC5=C1C(C)=CC=C5.[H]Cl |
| Visa mer |