Läs mer
IKA™ CAL-O-100000 Silikonolja
Produktkod. 16298591 Handla allt IKA Produkter
Produkttyp:
Standard silikonolja
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16298591
Brand: IKA™ 0025000469
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad standard silikonolja designad för att du ska kunna kontrollera mätnoggrannheten för din ROTAVISC.
  • Inkluderar certifikat
  • För användning med en rad ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard silikonolja
Viskositetsområde 100 000 cSt Dynamic
Beskrivning Giltighetstid: 12 månader
Temperaturområde (metriskt) 25 °C
Volym (metrisk) 500 mL