Läs mer
IKA™ CAL-O-12500 Silikonolja
Produktkod. 16268591 Handla allt IKA Produkter
Change view
Produkttyp:
Standard silikonolja
Produktkod. Produkttyp
16268591 Standard silikonolja
1 options
Produktkod. 16268591 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1582.91 SEK / 500ml
    Save 277.09 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Certifierad standard silikonolja designad för att du ska kunna kontrollera mätnoggrannheten för din ROTAVISC.
  • Inkluderar certifikat
  • För användning med en rad ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard silikonolja
Viskositetsområde 12 500 cSt Dynamic
Beskrivning Giltighetstid: 12 månader
Temperaturområde (metriskt) 25 °C
Volym (metrisk) 500 mL