Läs mer
IKA™ CAL-O-5 silikonolja
Produktkod. 16288581 Handla allt IKA Produkter
Change view
Produkttyp:
Standard silikonolja
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
16288581 Standard silikonolja 500ml
1 options
Produktkod. 16288581 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1769.34 SEK / 500ml
    Save 90.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Certifierad standard silikonolja designad för att du ska kunna kontrollera mätnoggrannheten för din ROTAVISC.
  • Inkluderar certifikat
  • För användning med en rad ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard silikonolja
Viskositetsområde 5 cSt Dynamisk
Beskrivning Giltighetstid: 12 månader
Temperaturområde (metriskt) 25 °C
Volym (metrisk) 500 mL