Läs mer
IKA™ CAL-O-50 Silikonolja
Produktkod. 16208591 Handla allt IKA Produkter
Change view
Produkttyp:
Standard silikonolja
Produktkod. Produkttyp
16208591 Standard silikonolja
1 options
Produktkod. 16208591 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.60 SEK
    1769.34 SEK / 500ml
    Save 306.26 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Certifierad standard silikonolja designad för att du ska kunna kontrollera mätnoggrannheten för din ROTAVISC.
  • Inkluderar certifikat
  • För användning med en rad ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard silikonolja
Viskositetsområde 50 cSt Dynamic
Beskrivning Giltighetstid: 12 månader
Temperaturområde (metriskt) 25 °C
Volym (metrisk) 500 mL