Läs mer
IKA™ CAL-O-500 Silikonolja
Produktkod. 16238591 Handla allt IKA Produkter
Change view
Produkttyp:
Standard silikonolja
Produktkod. Produkttyp
16238591 Standard silikonolja
1 options
Produktkod. 16238591 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2158.62 SEK
    1769.34 SEK / 500ml
    Save 389.28 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Certifierad standard silikonolja designad för att du ska kunna kontrollera mätnoggrannheten för din ROTAVISC.
  • Inkluderar certifikat
  • För användning med en rad ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard silikonolja
Viskositetsområde 500 cSt Dynamic
Beskrivning Giltighetstid: 12 månader
Temperaturområde (metriskt) 25 °C
Volym (metrisk) 500 mL