Läs mer
Fisherbrand™ Jonselektiv elektrod
Produktkod. 11735648 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Parameter:
Kalcium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Parameter Förpackningsstorlek
11735648 Kalcium Varje
1 options
Produktkod. 11735648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5670.00 SEK
    3485.76 SEK / Paket med 1
    Save 2184.24 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jonselektiv kombination pH-elektrod med en reproducerbarhet bättre än 2%.
  • Reproducerbarhet bättre än 2%
  • Utbytbart membran
  • S7-kompatibel per-huvud-anslutning
  • Alla pH/mV-mätare eller jonometrar
  • pH-kombination gamma 3 till 10
Specifikationer
pH-intervall 3 till 10
För användning med (utrustning) pH/mV-mätare, jonometrar
Typ Jonselektiv pH-elektrod
Parameter Kalcium