Läs mer
Calbindin D-28K Antibody (CALB1/3333), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18610537 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18610537 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18610537 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308322APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Calbindin D-28K
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona CALB1/3333
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05937)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 793
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b κ
Produktlinje Novus