Läs mer
Calbindin D-28K Antibody (FGF2/7365), DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18650650 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18650650 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18650650 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324167UV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Calbindin D-28K
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona FGF2/7365
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 793
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2 κ