Läs mer
Calbindin D-28K Antibody (FGF2/7365), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24167DL594
5499.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18691510
  • 6430.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Calbindin D-28K
Monoclonal
DyLight 594
CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
793
Store at 4°C in the dark.
IgG2 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
FGF2/7365
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified