Läs mer
Calbindin D-28K Antibody (rCALB1/8499), DyLight 488, Novus Biologicals™
Produktkod. 18550568 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18550568 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18550568 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320776G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Calbindin D-28K
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rCALB1/8499
Konjugera DyLight 488
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 793
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ