Läs mer
MedChemExpress Calcein
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.63 mM) ∣ 0.1 M NaOH : 10 mg/mL (16.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.53 g/mol |
| CAS | 1461-15-0 |
| Synonym | Fluorexon |