Description
MW 994,9 DA, renhet >96%. Cellpermeant probe används för att fastställa cellens livskraft i de flesta eukaryota celler. I levande celler omvandlas det icke-fluorescerande calcein AM till ett grönt fluorescerande calcein efter acetoxymetylesterhydrolys med intracellulära esteraser.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 50μ g |
| Regulatorisk status | RUO |