Läs mer
MedChemExpress Calcein Blue
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 6 mg/mL (18.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 1 mg/mL (3.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.28 g/mol |
| CAS | 54375-47-2 |