Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein Blue AM Viability Dye
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Molekylvikt: 465,41 g/mol
- Maximal excitation: 360nm
- Högsta emission: 445nm
- Rekonstituera i nyöppnad DMSO av hög kvalitet
- Efter rekonstituering, förvara vid− °20 C med torkmedel och använd inom kort tid. Undvik frys-upptining
- Calcein Blue exciteras optimalt av UV-laserlinjen (360nm), men kan också exciteras av den violetta laserlinjen (405nm)
- För fluorescerande mikroskopi, detektera med hjälp av lämpliga filteruppsättningar
- Calcein Blue AM är i sig själv svagt fluorescerande, och ett ytterligare tvättsteg kan vara nödvändigt för att minska bakgrundsfluorescensen
- Samfärgning med Annexin V eller 7-AAD rekommenderas för att tillåta högsta upplösning mellan levande och döda/apoptotiska celler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgämne |
| Emission | ⁄408 450 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 1 mg |