Specifications
| Kemiskt namn eller material | Calcein |
| Namnnotering | Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium. |
| Formel vikt | 622.5 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |