Läs mer
Calcein, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
Produktkod. 11444622
Brand: MP Biomedicals 0219016701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1461-15-0
Molekylformel C30H26N2O13
Molekylvikt (g/mol) 622.539
InChI-nyckel DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fluorexon, Calcein W
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC-namn 2-[[7'-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-3',6'-dihydroxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-2'-yl]metyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcein
Namnnotering Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Formel vikt 622.5
Färg Orange
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver