Läs mer
Calcein, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11400952 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400952 1 g 1g
11410952 5 g 5g
11420952 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400952 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219508701
Kemiska identifierare
CAS 1461-15-0
Molekylformel C30H26N2O13
Molekylvikt (g/mol) 622.539
MDL-nummer MFCD00005049
InChI-nyckel DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fluorescein-methyleneiminodiacetic acid, Fluorexon
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC-namn 2-[[7'-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-3',6'-dihydroxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-2'-yl]metyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcein
Formel vikt 622.5
Kvalitet Forskning
Färg Orange
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver