missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Calcein tetraethyl ester
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (34.03 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 734.75 g/mol |
| CAS | 1170856-93-5 |
| Synonym | Fluorexon tetraethyl ester |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering