Läs mer
MedChemExpress Calcein tetraethyl ester
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (34.03 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 734.75 g/mol |
| CAS | 1170856-93-5 |
| Synonym | Fluorexon tetraethyl ester |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?