Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein Violet 450 AM Viability Dye
Produktkod. 15570597
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 15570597
Brand: Invitrogen™ 65085439
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Membranpermeabelt märkningsfärgämne för levande celler. När de kommer in i cellen klyver intracellulära esteraser acetoximetyl (AM) estergruppen, vilket ger det membranogenomträngliga Calcein Violet fluorescerande färgämnet. Apoptotiska och döda celler med skadade cellmembran behåller inte Calcein Violet 450.
  • Molekylvikt: 600g/mol
  • Maximal excitation: 408nm
  • Maximal emission: 450nm
  • Rekonstituera i nyöppnad DMSO av hög kvalitet
  • Efter rekonstituering, förvara vid− °20 C med torkmedel och använd inom kort tid. Undvik frys-upptining
  • För fluorescerande mikroskopi, detektera med hjälp av lämpliga filteruppsättningar
  • För flödescytometrisk analys, excitera med den violetta laserlinjen (405nm) och detektera med hjälp av filter för Pacific Blue™/eFluor™ 450 (450/50)
  • Samfärgning med Annexin V eller 7-AAD rekommenderas för att tillåta högsta upplösning mellan levande och döda/apoptotiska celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Violett
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer
Produkttyp Färgämne
Emission ⁄408 450
Produktlinje eBioscience