missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Calcifediol-d6, TRC

Produktkod. 30329316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30329316 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30329316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1257025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D6-25-Hydroxyvitamin D3
CAS 78782-98-6
Molekylformel C27 2H6 H38 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 1H-Indene-1-pentanol, 4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-ε,7a-dimethyl-α,α-bis(methyl-d3)-, (εR,1R,3aS,4E,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, (3β,5Z,7E)- (9CI), (εR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-Hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-ε,7a-dimethyl-α,α-bis(methyl-d3)-1H-indene-1-pentanol, 25-Hydroxyvitamin D3-(26,26,26,27,27,27-d6), 26,26,26,27,27,27-Hexadeutero-25-hydroxyvitamin D3, 25-Hydroxycholecalciferol-26,26,26,27,27,27-D6, 25-Hydroxyvitamin D3-d6, D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6), Calcifediol-d6, Vitamin D3-25-hydroxy d6 (26,26,26,27,27,27-d6)
InChI formel InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(O)(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-7,7,7-trideuterio-6-hydroxy-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 406.67
Formel vikt 406.3718
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.