Läs mer
Calcifediol monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16417816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16417816 100 mg
16400508 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16417816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32351A
MedChemExpress Calcifediol monohydrate (25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol monohydrate (25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcifediol monohydrate
CAS 63283-36-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H46O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (119.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3.O
Molekylvikt (g/mol) 418.65
Formel vikt 418.65
Procent renhet 95.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation